Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen mit mittlerer Polarität für viele Anwendungen.
375.36 CHF - 1120.70 CHF
Spezifikation
USP-Typ | G42 |
---|---|
Max. Temperatur | 330/360°C |
Polarität | Mid-Polar |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10734457
|
Thermo Scientific™
260C129P |
0.22 mm | 0.25 μm | 15 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10486493
|
Thermo Scientific™
260C130P |
0.25 mm | 0.25μ m | 15 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10477894
|
Thermo Scientific™
260C135P |
0.22 mm | 0.25 μm | 25 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10060013
|
Thermo Scientific™
260C142P |
0,25 mm | 0,25 μm | 30 m |
634.68 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10070013
|
Thermo Scientific™
260C143P |
0.32 mm | 0.25μ m | 30 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10065634
|
Thermo Scientific™
260C154P |
0,25 mm | 0,25 μm | 60 m |
1120.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10428084
|
Thermo Scientific™
260C223P |
0,25 mm | 0,5 µm | 30 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10438084
|
Thermo Scientific™
260C224P |
0.32 mm | 0.5 μm | 30 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10448274
|
Thermo Scientific™
260C286P |
0,53 mm | 1 μm | 15 m |
422.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10639085
|
Thermo Scientific™
260C298P |
0.53 mm | 1μ m | 30 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität und für zahlreiche Anwendungen bestens geeignet.
- Phase mittlerer Polarität, 35 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Außergewöhnlich geringe Oberflächenaktivität
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Ähnlich: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Empfohlen für:
- Pestizide
- Herbizide
- Drogen
- Polyaromatische Kohlenwasserstoffe
- Pharmazeutika
Spezifikation
G42 | |
330/360°C | |
Mid-Polar |