Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
Marke:  Thermo Scientific™ 260Q143P
637.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10344963
  • 640.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC-Säulen von mittlerer Polarität mit alternativer Selektivität.
  • Phase mittlerer Polarität, 14 % Cyanopropylphenyl-Polysiloxan
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Betriebstemperaturen
  • Eine exzellente Einstiegssäule für die Methodenentwicklung
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Ähnlich DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Empfohlen für:
  • Pestizide
  • PCBs
  • PAHs
  • Organische Säuren
  • Medikamente
  • Steroide
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
280/300 °C
0,32 mm
Trace™ TR-1701
GC/MS für Pestizide, PCBs, PAKs und organische Säuren, GC/MS für Medikamente und Steroide, GC/MS für EPA 608, 8081
30 m
30 m x 0,32 mm x 0,25 µm
0,32 mm
TRACE
G46
0,25 μm
Mittelpolar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC-Säulen > 30 m x 0.32 mm x 0.25 μm