Learn More
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific™ HPLC-Geräte
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific HPLC-Geräte ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare Injektionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 365LLT81
184.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10197744
  • 185.21 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific HPLC-Geräte ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare Injektionen.
  • Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
  • Großer Volumenbereich
  • Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
  • Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC-Autosampler-Spritze
Nein
2,5 ml
AS3000, AS3500 Autosampler
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Spritzen für Thermo Scientific™ HPLC-Geräte > Spritzen für Thermo Scientific HPLC-Geräte; Volumen 2,5 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.