Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-Säulen
Verwenden Sie diese unpolare GC-Säule zur Methodenentwicklung und -analyse von chlorierten und nitroaromatischen Verbindungen und Umweltproben.
Marke:  Thermo Scientific™ 260A131P
386.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10068942
  • 388.01 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-Säule zur Methodenentwicklung sowie für chlorierte und nitroaromatische Verbindungen und Umweltanalysen. Diese unpolaren Gaschromatographiesäulen in 100 % Dimethyl-Polysiloxan haben eine hohe Betriebstemperatur.
TRACE GC Säulen von Thermo Scientific bieten hohe Temperaturstabilität, geringes Ausbluten und lange Lebensdauer. Von universell einsetzbaren unpolaren zu polaren Säulen, von denen viele besonders für die MS-Detektion geeignet sind, liefern TRACE GC Säulen ausgezeichnete Qualität und garantierte Reproduzierbarkeit. Ausserdem bieten wir eine komplette Auswahl an weiteren Verbrauchsmaterialien für die meisten aktuellen Gaschromatographen an.
Geringes Säulenbluten selbst bei hohen Temperaturen
Hervorragende Stabilität für schwierige Trennungen
Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Komplettes Sortiment an GC-Verbrauchsmaterialien für alle Instrumente
Andere Phasen und Masse auf Anfrage
Phase: TR-1 100% Dimethyl Polysiloxane
Filmdicke: 0,25μm
L/φ: 15/0,25 m/mm
Temp. max.: 340/360 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
340/360 °C
TRACE
G1, G2, G38
15 m
0.32 mm
TR-1
0,25 μm
Unpolar
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-Säulen > 15 m x 0.32 mm x 0.25 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.