Learn More
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulatorpuffer I
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Marke: Thermo Scientific™ PV4662
Descripción
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
Especificaciones
TR-FRET Koregulatorpuffer I, 25 ml, flüssig, pH 7,5-Bereich, Lagerung bei 20 bis 30 °C, firmeneigener Puffer, wasserlöslich, Verwendung für Pharma und Biopharma, Ziel- und Lead-Identifizierung und -Validierung | |
25mL | |
TR-FRET Koregulator-Puffer I kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20-30 °C) gelagert werden. |
Flüssig | |
LanghaScreen™ Nukleäre Rezeptoren-Kofaktor-Interaktionsassays | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.