Learn More
Kartell™ Konisch zulaufende Messbecher aus PMP (TPX™), mit Graduierung
Erleichtert das Ausgießen und verringert die Messgenauigkeit dabei nicht erheblich. Kartell™ Konische Messbecher mit Graduierung bieten die Möglichkeit, Lösungen innerhalb des Messbechers zu mischen.
92.95 CHF - 97.45 CHF
Spezifikation
Max. Temperatur 170 °C
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Base Type Weit
Typ Graduierter Messzylinder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10225141
Unterlagen ansehen
Kartell™
0142200
100 ml 2 ml
92.95 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10356351
Unterlagen ansehen
Kartell™
0142500
97.45 CHF
3 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
  • Breiter Fuß für Stabilität
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
170 °C
Lebensmittel
Graduierter Messzylinder
Zylindrisch
Weit