Learn More
Kartell™ Konisch zulaufende Messbecher aus PMP (TPX™), mit Graduierung
Erleichtert das Ausgießen und verringert die Messgenauigkeit dabei nicht erheblich. Kartell™ Konische Messbecher mit Graduierung bieten die Möglichkeit, Lösungen innerhalb des Messbechers zu mischen.
Marke: Kartell™ 0142200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
- Breiter Fuß für Stabilität
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
100 ml | |
2 ml | |
Zylindrisch | |
Weit | |
Graduierter Messzylinder |
12/Packung | |
170 °C | |
Lebensmittel | |
117 mm |