Learn More
Kartell™ Konisch zulaufende Messbecher aus PMP (TPX™), mit Graduierung
Erleichtert das Ausgießen und verringert die Messgenauigkeit dabei nicht erheblich. Kartell™ Konische Messbecher mit Graduierung bieten die Möglichkeit, Lösungen innerhalb des Messbechers zu mischen.
Brand:  Kartell™ 0142500
 View more versions of this product
Product Code. 10356351
  • 97.45 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
  • Breiter Fuß für Stabilität
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Specifications
Specifications
170 °C
Lebensmittel
263 mm
Zylindrisch
Weit
Graduierter Messzylinder
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers