Learn More
Ansell TouchNTuff™ puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Hergestellt aus einer innovativen Nitrilverbindung, die hervorragende chemische und mechanische Eigenschaften, Komfort und Bewegungspräzision bietet. Dreifache Durchstichfestigkeit von Latex- oder PVC-Einwegartikel. Leichter und kühler, aber sicherer und langlebiger.
28.20 CHF - 29.33 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11853540
|
Ansell
92665090 |
L |
29.33 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11843540
|
Ansell
92665080 |
M |
28.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11833540
|
Ansell
92665070 |
S |
28.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11863540
|
Ansell
92665100 |
10 |
28.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dreimal so widerstandsfähig wie Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
- 100 % Nitril; keine Wachse, Silikon oder Weichmacher
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
- Verbesserter Griff
- Gerollter Aufschlag
- Bietet zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sorgt für einen sicheren Sitz
Spezifikation
Blau | |
Fingerspitze texturiert | |
Nitril | |
Nitrilhandschuhe | |
300 mm |
Zur einmaligen Verwendung | |
Ja | |
Puderfrei | |
0,1 mm |