Learn More
Ansell TouchNTuff™ puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril, blau Artikelnummer.: 11833540
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell TouchNTuff™ puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Artikelnummer. 11833540 Alle ansehen Ansell Produkte
S
Click to view available options
Größe:
10
L
M
S
Artikelnummer. 11833540
Marke: Ansell 92665070
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus einer innovativen Nitrilverbindung, die hervorragende chemische und mechanische Eigenschaften, Komfort und Bewegungspräzision bietet. Dreifache Durchstichfestigkeit von Latex- oder PVC-Einwegartikel. Leichter und kühler, aber sicherer und langlebiger.
  • Dreimal so widerstandsfähig wie Einweghandschuhe aus Latex oder PVC
  • 100 % Nitril; keine Wachse, Silikon oder Weichmacher
  • Puderfrei
  • Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
  • Verbesserter Griff
  • Gerollter Aufschlag
  • Bietet zusätzlichen Schutz am Handgelenk und sorgt für einen sicheren Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kategorie III, EN374
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen der Chemieindustrie, Elektronikbranche, Notfallservices, Laboranalysen, zur Handhabung komplizierter Teile
Menge 100/Packung
Serie 92-665
Länge (metrisch) 300 mm
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril, blau >