Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Serie Blaue Einweg-Nitrilhandschuhe Artikelnummer.: 15552505
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Serie Blaue Einweg-Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 15552505 Alle ansehen Ansell Produkte
8,5/9
Click to view available options
Größe:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Artikelnummer. 15552505
Marke: Ansell 93163090
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont™ TouchNTuff™ Serie 93-163 Die blauen Einweghandschuhe aus Nitril sind flexibel und bequem und bieten eine bessere Fingerfertigkeit.
  • Einweghandschuhe
  • Nitrilformulierung für geringe Ermüdung der Hände
  • Einfaches Anziehen
  • Texturierte Oberfläche, leicht und widerstandsfähig
  • Gute Durchstichfestigkeit
  • Flexibel und bequem für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
  • Rollrand für einfaches Anziehen und gute Reißfestigkeit
  • Beidseitig tragbar
Anwendungen:
  • Handhabung von Chemikalien
  • Glasherstellung
  • Handhabung von Zytostatika
  • Handhabung von komplexen Teilen
  • Laboranalysen
  • Leichte Montage von ölbeschichteten Teilen
  • Einfache Montagearbeiten
  • Lackier- und Spritzbetriebe
  • Pharmazeutika
  • Druckindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 374:2003
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Texturiert
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 8,5/9
Dicke (metrisch) 0,17 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Verpackungsart 50 Handschuhe in einer Box, 10 Boxen in einem Karton
Serie 93-163
Länge (metrisch) 355 mm
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ 93-163 Serie Blaue Einweg-Nitrilhandschuhe >