Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, grün
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6.5, 7
7.5, 8
8.5, 9
XL, 10
Beschreibung
- Dreifache Beständigkeit gegen Durchstechen im Vergleich zu Handschuhen aus Naturlatex oder Vinyl
- Keine Zusatzstoffe, die Kontaminationen oder Hautreizungen verursachen könnten
- Gerollte Stulpen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 1149-1 und 1149-3 |
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
Gepudert | Puderfrei |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
ANS003 DOC GANT TNT VERT NP
DateigrößeVersion: 119.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ TouchNTuff™ Einweghandschuhe aus Nitril, grün >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur