Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handschuhe
Ansell™ TouchNTuff™ 83–300 ist ein ultraweicher Polyisopren-Handschuh, der die Leistung von Naturlatex ohne Risiko einer Latexsensibilisierung bietet.
878.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D2577, CE-Kennzeichnung CE0493 |
---|---|
Chlorinated | Yes |
Beschreibung | Glatte Außenfläche der Handschuhe |
Anwendungen | Laboratory |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15935011
![]() |
Ansell™
83300055 |
5,5 |
878.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15945011
![]() |
Ansell™
83300060 |
6 |
878.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15955011
![]() |
Ansell™
83300065 |
6,5 |
878.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15965011
![]() |
Ansell™
83300070 |
7 |
878.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15975011
![]() |
Ansell™
83300075 |
7,5 |
878.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15985011
![]() |
Ansell™
83300080 |
8 |
878.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15995011
![]() |
Ansell™
83300085 |
8,5 |
878.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15905021
![]() |
Ansell™
83300090 |
9 |
878.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kompatibel mit Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Klasse A
- Zusätzlicher Komfort mit dem Gefühl einer zweiten Haut
- Latexfreies Polyisopren
- Verhindert Typ-I-Allergien
- Verlängerte Manschette
- Der Manschettenstil ist mit SureFit™ Technologie eingesäumt
- Lochfreiheit 0.65 AQL
- Doppelhandschuh empfohlen
- Die Oberfläche des inneren Handschuhs ist beschichtet
- Anatomisch mit gebogenen Fingern
Spezifikation
ASTM D2577, CE-Kennzeichnung CE0493 | |
Glatte Außenfläche der Handschuhe | |
Weiß | |
Polyisopren | |
0,25 mil | |
Ja | |
KPT | |
Mit Beads | |
Unlined | |
20 Paare | |
295 mm |
Yes | |
Laboratory | |
Yes | |
Einweghandschuhe | |
0,17 mm | |
Typ B | |
Ja | |
Smooth | |
Polybeutel; | |
11,6 in. |