Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handschuhe Artikelnummer.: 15935011
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15935011 Alle ansehen Ansell Produkte
5,5
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Artikelnummer. 15935011
Marke: Ansell™ 83300055
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ TouchNTuff™ 83–300 ist ein ultraweicher Polyisopren-Handschuh, der die Leistung von Naturlatex ohne Risiko einer Latexsensibilisierung bietet.
  • Kompatibel mit Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5)/Klasse A
  • Zusätzlicher Komfort mit dem Gefühl einer zweiten Haut
  • Latexfreies Polyisopren
  • Verhindert Typ-I-Allergien
  • Verlängerte Manschette
  • Der Manschettenstil ist mit SureFit™ Technologie eingesäumt
  • Lochfreiheit 0.65 AQL
  • Doppelhandschuh empfohlen
  • Die Oberfläche des inneren Handschuhs ist beschichtet
  • Anatomisch mit gebogenen Fingern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D2577, CE-Kennzeichnung CE0493
Chlorinated Yes
Beschreibung Glatte Außenfläche der Handschuhe
Anwendungen Laboratory
Farbe Weiß
Latex Free Yes
Material Polyisopren
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe 5,5
Dicke (angloamerikanisch) 0,25 mil
Dicke (metrisch) 0,17 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Mit Beads
Grip Design Smooth
Auskleidung Unlined
Verpackungsart Polybeutel;
Menge 20 Paare
Stulpenlänge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Stulpenlänge (metrisch) 295 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2301406704 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/02/2023 Catalog Number83300055
Chargennummer2211530604 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/02/2023 Catalog Number83300055
Chargennummer1809032205 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2022 Catalog Number83300055
Chargennummer1809031905 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2022 Catalog Number83300055
Chargennummer1809030605 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/12/2022 Catalog Number83300055
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 Handschuhe >