Learn More
Unity Lab Services™ Total Care Service Plan for Thermo Scientific Bio Safety Cabinets
Total Care Service Plan provides support post factory warranty. Includes 2 day response time (within specified location and criteria), full parts and labor coverage, and one preventative maintenance visit.
1725.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Support nach Ablauf der Werksgarantie |
---|---|
Enthält | Inklusive zweitägiger Reaktionszeit (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien), vollständige Abdeckung von Ersatzteilen und Arbeitsleistung sowie ein Besuch zur Präventivwartung. |
Produkttyp | Total Care Serviceplan |
Service nicht inbegriffen | Upgrades auf neue Softwareversionen |
Reaktionszeit im Garantiefall | Zwei Tage (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien) |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17230434
|
Unity Lab Services™
TLCBSC1 |
Biologische Sicherheitswerkbänke (0,9 bis 1,5 m) |
1725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17240434
|
Unity Lab Services™
TLCBSC2 |
Biologische Sicherheitswerkbänke (1,8 m) |
1725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Continue comprehensive service support post factory warranty with faster response time, and proactive maintenance through annual preventative maintenance visit (or event)
- 2 business day response time (may vary by location) for corrective maintenance
- Includes Engineer labor, travel, and factory-certified replacement parts required for corrective maintenance
- One scheduled Preventative Maintenance visit including a preventative maintenance kit (where applicable)
- Priority unlimited access to OEM-trained Technical support experts who can diagnose, investigate, and remotely resolve issues or schedule on-site visits using the latest digital remote support tools
- Access to on-line service knowledge base
- Corrective Maintenance Repair Guarantee for the duration of product warranty or 1 year whichever is longer, as defined in the contract terms and conditions
- Instrument Software/ Firmware updates included as needed to support a preventative maintenance or corrective maintenance visit
- Upgrades to new versions of software are not included
- 10% discount on additional services including additional preventative maintenance visits, calibration, and qualification services
Spezifikation
Support nach Ablauf der Werksgarantie | |
Total Care Serviceplan | |
Zwei Tage (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien) |
Inklusive zweitägiger Reaktionszeit (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien), vollständige Abdeckung von Ersatzteilen und Arbeitsleistung sowie ein Besuch zur Präventivwartung. | |
Upgrades auf neue Softwareversionen | |
Vollständige Abdeckung von Ersatzteilen und Arbeitsleistung sowie ein Besuch zur Präventivwartung. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Total Care Service Plan for Thermo Scientific Bio Safety Cabinets