Learn More
Standard für Gesamtbasenzahl, ASTM D2896 (Nennwert: 40,51 mg KOH/g), 3 x 50 g, Paragon Scientific™
Speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Basiszahl mittels potentiometrischer Titration verwendet werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen, ASTM D2896/IP 276 zertifiziert.
Marke:  Paragon Scientific TBN40/3
Artikelnummer. 16050450
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Basenzahl (TBN) geprüft und zertifiziert gemäß ASTM D2896/IP 276
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
  • Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
  • Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Hergestellt in Großbritannien
  • 24 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
3 x 50 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Standard für Gesamtbasenzahl, ASTM D2896 (Nennwert: 40,51 mg KOH/g), 3 x 50 g, Paragon Scientific™ > Menge: 3 x 50 g
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.