Learn More
Standard für Gesamtsäurezahl, ASTM D664 (Nennwert: 0,10 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™
Speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Säurezahl mittels potentiometrischer Titration verwendet werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit internationalen Prüfmethodenprotokollen, ASTM D664/IP 177 zertifiziert.
Marke:  Paragon Scientific TAN001/3
Artikelnummer. 16010430
  • 676.00 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Säurezahl (TAN) getestet und zertifiziert gemäß ASTM D664/IP 177
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Vollständig rückführbar auf internationale Standards und minimale Unsicherheiten für maximale Datengenauigkeit
  • Wird in der Regel bei der Analyse von Altölen und Schmierstoffen verwendet, ist jedoch nicht darauf beschränkt
  • Lieferung als Einzelpackung oder als Dreifachpackung
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
  • Hergestellt in Großbritannien
  • 24 Monate Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
3 x 125 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Standard für Gesamtsäurezahl, ASTM D664 (Nennwert: 0,10 mg KOH/g), 3 x 125g, Paragon Scientific™ > Menge: 3 x 125 g
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.