Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen
Die Säule mit hoher Temperaturstabilität und geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse. Mit ihrem optimalen Rauschabstand sowie der exzellenten Empfindlichkeit und MS-Integrität ist die unpolare GC-Säule die ideale Wahl.
Marke:  Thermo Scientific™ 26099-3530
700.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15820910
  • 704.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
330/350 °C für Standardsäulen; 430 °C für Metallsäulen
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides
30 m
0.53 mm
TraceGOLD
G2
5 μm
Nichtpolar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC-Säulen > TG-1mS GC Column, 0.53 mm ID, 5.0 μm thickness, 30 m
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.