Learn More
Multiroir Controlec™ TOPBOX Kunststofflagerboxen
Leicht, transparent und ergonomisch. Die Multiroir Controlec™ TOPBOX Kunststofflagerungsboxen sind aus hochstoßfestem, transparentem Kunststoff mit Deckeln mit Clipverschluss und ergonomischen Tragegriffen zur praktischen Lagerung und zum Transport von Produkten aller Art.
9.85 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlusstyp Klemme
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15889465
Unterlagen ansehen
Multiroir Controlec™
18701
3 l 290 x 195 x 98 mm
9.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15899465
Unterlagen ansehen
Multiroir Controlec™
18702
6 l 290 x 195 x 185 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15809475
Unterlagen ansehen
Multiroir Controlec™
18703
8 l 390 x 290 x 108 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15819475
Unterlagen ansehen
Multiroir Controlec™
18704
14 l 390 x 290 x 185 mm
70.95 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15829475
Unterlagen ansehen
Multiroir Controlec™
18705
21 l 510 x 390 x 169 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15839475
Unterlagen ansehen
Multiroir Controlec™
18706
32 l 510 x 390 x 258 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15849475
Unterlagen ansehen
Multiroir Controlec™
18707
53 l 510 x 390 x 435 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Kunststofflagerboxen der TOPBOX-Serie bietet zahlreiche Vorteile:
  • Leicht und stoßfest für praktische Aufbewahrung und Transport
  • Transparenter Kunststoff erleichtert die Elementerkennung
  • Zwei ergonomische Griffe für einfache Handhabung
  • Die Deckel (im Lieferumfang enthalten) schließen mit einem Clip-Verschluss
  • In mehreren Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Durchscheinend
Rechteckig
Griff, Deckel
Schubeinsätze
Klemme
Polypropylen
Lagerung und Transport
1
TOPBOX
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ TOPBOX Kunststofflagerboxen