Learn More
Multiroir Controlec™ TOPBOX Kunststofflagerboxen
Leicht, transparent und ergonomisch. Die Multiroir Controlec™ TOPBOX Kunststofflagerungsboxen sind aus hochstoßfestem, transparentem Kunststoff mit Deckeln mit Clipverschluss und ergonomischen Tragegriffen zur praktischen Lagerung und zum Transport von Produkten aller Art.
Marke:  Multiroir Controlec™ 18703
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15809475
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Kunststofflagerboxen der TOPBOX-Serie bietet zahlreiche Vorteile:
  • Leicht und stoßfest für praktische Aufbewahrung und Transport
  • Transparenter Kunststoff erleichtert die Elementerkennung
  • Zwei ergonomische Griffe für einfache Handhabung
  • Die Deckel (im Lieferumfang enthalten) schließen mit einem Clip-Verschluss
  • In mehreren Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
8 l
Klemme
Polypropylen
Lagerung und Transport
1
TOPBOX
390 mm
290 mm
108 mm
Schwarz
Durchscheinend
Rechteckig
Griff, Deckel
Schubeinsätze
390 x 290 x 108 mm
390 mm
290 mm
108 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ TOPBOX Kunststofflagerboxen > TOPBOX Behälter:Fassungsvermögen: 8 l