Learn More
Nickel Electro™ Flask tongs 225 mm length cork lined jaws for
Die Nickel Electro™ Kolbenzangen mit rechteckiger, mit Kork ausgekleider Backe ermöglichen das bequeme Halten von heißen Kolben und Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 80 mm.
Marke: Nickel Electro™ 7002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Edelstahl
- Klemmbacke mit Kork ausgelegt
- Zum Halten von heißen Flaschen und Röhrchen
- Für Gefäße mit 20 mm bis80 mm Durchmesser
Spezifikation
Flaschenzange mit Korkbacken | |
1 | |
235 mm |
Zum Heben von heißen Flaschen und Röhrchen | |
Gebogen | |
PTFE-Beschichtung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Flask tongs 225 mm length cork lined jaws for > LengthMetric: 235 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur