Learn More
BD Cytometric Bead Array Human Interleukin-5 Flex Set Standard
Lyophilized human Interleukin
Marke:  BD 558463
161.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15859408
  • 162.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Bestellinformation
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
100 Tests
Durchflusszytometrie
25000pg/mL
Human
Technical data sheet
Cytometric Ab Control Standards
RUO
4 °C
Lyophilisiert
Name des Produkts
BD Cytometric Bead Array Human Interleukin-5 Flex Set Standard > Human interleukin-5 Flex set Standard