Learn More
Emma Safety Footwear Tom Sicherheitsschuhe
Die ideale Wahl für alle, die sich stundenlang auf den Beinen halten müssen, z. B. in den Bereichen Catering, Security und der Dienstleistungsbranche. Durch die fehlende Zehenkappe ist das Gewicht deutlich reduziert, was ihn zu einem aktiven, sehr bequemen und vielseitigen Schuh macht, der einfach zu reinigen und zu pflegen ist.
119.78 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20347-2012 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Tom |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15908881
|
Emma Safety Footwear
MM70954237 |
37 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15918881
|
Emma Safety Footwear
MM70954238 |
38 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15928881
|
Emma Safety Footwear
MM70954239 |
39 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15938881
|
Emma Safety Footwear
MM70954240 |
40 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948881
|
Emma Safety Footwear
MM70954241 |
41 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958881
|
Emma Safety Footwear
MM70954242 |
42 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968881
|
Emma Safety Footwear
MM70954243 |
43 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978881
|
Emma Safety Footwear
MM70954244 |
44 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988881
|
Emma Safety Footwear
MM70954245 |
45 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15998881
|
Emma Safety Footwear
MM70954247 |
47 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908891
|
Emma Safety Footwear
MM70954248 |
48 |
119.78 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- O2-Arbeitsschuh ohne Zehenkappe aus Stahl
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20347-2012 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Schnüre | |
Tom | |
Leder |