Learn More
Emma Safety Footwear Tom Sicherheitsschuhe
Die ideale Wahl für alle, die sich stundenlang auf den Beinen halten müssen, z. B. in den Bereichen Catering, Security und der Dienstleistungsbranche. Durch die fehlende Zehenkappe ist das Gewicht deutlich reduziert, was ihn zu einem aktiven, sehr bequemen und vielseitigen Schuh macht, der einfach zu reinigen und zu pflegen ist.
Marke: Emma Safety Footwear MM70954247
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- O2-Arbeitsschuh ohne Zehenkappe aus Stahl
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Easy-Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20347-2012 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
47 |
Schnüre | |
Tom | |
Leder |
Berichtigung von Produktinhalten