Learn More
Emma Safety Footwear Tom Sicherheitsschuhe
Die ideale Wahl für alle, die sich stundenlang auf den Beinen halten müssen, z. B. in den Bereichen Catering, Security und der Dienstleistungsbranche. Durch die fehlende Zehenkappe ist das Gewicht deutlich reduziert, was ihn zu einem aktiven, sehr bequemen und vielseitigen Schuh macht, der einfach zu reinigen und zu pflegen ist.
Marke:  Emma Safety Footwear MM70954248
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15908891
  • 127.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • O2-Arbeitsschuh ohne Zehenkappe aus Stahl
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Easy-Twist
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20347-2012
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
48
Schnüre
Tom
Leder
Produktvorschläge