Learn More
Tocris Bioscience™ Decanoyl-RVKR-CMK
Subtilisin/Kex2p-like proprotein convertase inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 3501/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Decanoyl-RVKR-CMK is a subtilisin/Kex2p-like proprotein convertase inhibitor; blocks activity of all seven convertases (PC1, PC2, PC4, PACE4, PC5, PC7 and furin). Abolishes proET-1 processing in endothelial cells; inhibits regulated secretion of the neuronal polypeptide VGF in PC12 cells. Inhibits cleavage of glycoprotein B of human cytomegalovirus. Also inhibits cleavage of SARS-CoV-2 spike protein by furin and blocks viral cell entry (IC50 = 57 nM in plaque reduction assay).
Spezifikation
1 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Decanoyl-RVKR-CMK > 1mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur