Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Optimal für Schulungszwecke. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchbare Thermometer ermöglichen beträchtliche Einsparungen ohne Abstriche bei der bewährten Qualität und Genauigkeit von Brannan.
Marke:  Brannan™ 44/403/3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13048623
  • 32.20 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hell gefärbte Alkoholfüllung ohne Quecksilber.Die Brannan™ Thermometer mit Alkoholfüllung für teilweises Eintauchen beinhalten speziell ausgewählte Füllmaterialien, die Temperaturen bis zu -200 °C abdecken, und verfügen über eine nicht rollende Kappe mit Aufhängungsring.
Eine Reihe von Thermometern mit ungefährlicher grüner Füllung (mischbar in Wasser), wiederverwertbar, leicht ablesbar. Integrierter Kolben mit verstärkter Rührspitze. Ideal für Schulungszwecke.
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für Schulungszwecke
305 mm
Grüner Spiritus
-10°C to +110°C
1.2 cm
Partial Immersion
Glass
Thermometer
1°C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend > Temperature Range: -10°C to +110°C, Subdivisions: 1°C, Partial Immersion, Length: 305 mm