Learn More
Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz als stärkste verfügbare Silylierungssubstanz für Kohlenhydrate und Steroide.
147.00 CHF - 303.00 CHF
Spezifikation
Standardkonzentration 98 bis 100%
Zur Verwendung mit GC-MS
Gefahren Entzündlich, reizend
Lagerung 2 bis 8 °C
Standardkomponenten 1-(Trimethylsilyl)-1 H-imidazol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11737027
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-88623
10x 1 ml-Ampullen
147.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11537841
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-88625
25 g
303.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz als stärkste verfügbare Silylierungssubstanz für Kohlenhydrate und Steroide. Das Silylierungsreagenz reagiert schnell mit Hydroxylen und Carbonsäuren, aber nicht mit Aminen, und ist insbesondere für Multiderivatisierungsschemas für Verbindungen geeignet, die sowohl Hydroxyl- als auch Aminogruppen enthalten. TMSI kann für die Derivatisierung von Alkoholen, Phenolen, organischen Säuren, Hormonen, Glykolen, Nukleotiden und Narkotika verwendet werden und eignet sich ausgezeichnet für C1- bis C5-Fettsäuren in Serum und Urin.
  • Reagiert schnell und reibungslos mit Hydroxylen und Carbonsäuren, aber nicht mit Aminen.
  • Insbesondere nützlich bei Multiderivatisierungsschemas für Verbindungen, die sowohl Hydroxyl- als auch Aminogruppen enthalten.
  • Zur Derivatisierung von Alkoholen, Phenolen, organischen Säuren, Steroiden, Hormonen, Glykolen, Nukleotiden und Narkotika.
  • Ausgezeichnet für C1- bis C5-Fettsäuren in Serum und Urin
Spezifikation
Spezifikation
98 bis 100%
Entzündlich, reizend
1-(Trimethylsilyl)-1 H-imidazol
GC-MS
2 bis 8 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz