Learn More
Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz als stärkste verfügbare Silylierungssubstanz für Kohlenhydrate und Steroide.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-88623
136.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11737027
  • 147.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz als stärkste verfügbare Silylierungssubstanz für Kohlenhydrate und Steroide. Das Silylierungsreagenz reagiert schnell mit Hydroxylen und Carbonsäuren, aber nicht mit Aminen, und ist insbesondere für Multiderivatisierungsschemas für Verbindungen geeignet, die sowohl Hydroxyl- als auch Aminogruppen enthalten. TMSI kann für die Derivatisierung von Alkoholen, Phenolen, organischen Säuren, Hormonen, Glykolen, Nukleotiden und Narkotika verwendet werden und eignet sich ausgezeichnet für C1- bis C5-Fettsäuren in Serum und Urin.
  • Reagiert schnell und reibungslos mit Hydroxylen und Carbonsäuren, aber nicht mit Aminen.
  • Insbesondere nützlich bei Multiderivatisierungsschemas für Verbindungen, die sowohl Hydroxyl- als auch Aminogruppen enthalten.
  • Zur Derivatisierung von Alkoholen, Phenolen, organischen Säuren, Steroiden, Hormonen, Glykolen, Nukleotiden und Narkotika.
  • Ausgezeichnet für C1- bis C5-Fettsäuren in Serum und Urin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC-MS
98 bis 100%
2 bis 8 °C
1-(Trimethylsilyl)-1 H-imidazol
Entzündlich, reizend
10 x 1-ml-Ampullen
10x 1 ml-Ampullen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TMSI-Silylierungsreagenz > TMSI (Trimethylsilyimidazol); 10 x 1-ml-Ampullen