Learn More
Invitrogen™ TMB ELISA Buffer Kit, PeproTech®
This kit contains the key components required for the analysis of 10 Sandwich ELISA plates. It has been specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech’s Standard TMB ELISA Development Kits.
Marke: Invitrogen™ 900-T00
232.75 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Contains the key components required for the analysis of ten sandwich ELISA plates
- Specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech standard TMB ELISA development kits.
Included solutions and materials:
- PBS
- Wash buffer
- Blocking buffer
- Diluent
- TMB liquid substrate
- ELISA microplates
- Sealing film
- Stop solution
Spezifikation
ELISA Buffer | |
Kolorimetrisch | |
PeproTech |
1 Kit | |
ELISA | |
TMB, HRP |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
D2024 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 900-T00 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31