Learn More
HYDRANAL™-KetoSolver, Reagenz zur volumetrischen Einkomponenten- KF-Titration in Aldehyden und Ketonen (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell-Hydranal 34817-4X1L
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Spezifikation
HYDRANAL™ – Arbeitsmedium K | |
∼ 1.34 g/ml | |
4 x 1 l | |
<70.0000%, <50.0000% | |
60 °C | |
MFCD00147202 | |
Methylidyn-Trichlorid |
Reagenz für volumetrische Einkomponenten-KF-Titration in Aldehyden und Ketonen (Arbeitsmedium) | |
100 °C | |
≥50.0000%, ≥30.0000% | |
107-07-3 | |
Glasflasche | |
UN3382 | |
Karl Fischer |
Sicherheit und Handhabung
- HYDRANAL-Working Medium K
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H300 + H310 + H330-Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin