Learn More
SI Analytics TITROLINE 7000 STIIRER + UNIT 20ML + ELECTRODE .
Höchste Sicherheit beim Messen und Kalibrieren durch drahtlose Sensorerkennung für ID-Elektroden. Das SI Analytics™ TitroLine™ 7000 Grundgerät Modell TL 7000 -M2/20 verfügt über allgemeine Titrationsfunktionen, bietet aber eine verbesserte Leistungsfähigkeit.
Marke:  SI Analytics 285220170
Artikelnummer. 13446979
  • 6505.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das helle TFT-Display ermöglicht eine perfekte Ablesung auch von der Seite aus
  • Die intelligenten austauschbaren Einheiten speichern alle relevanten Reagenz- und Einheitendaten
  • Die automatische drahtlose Erkennung von SCHOTT™ Instruments
  • ID-Elektroden gewährleisten eine genaue Kalibrierung und Messung
  • 3 USB- und 2 RS-232 Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von USB-Tastaturen,  USB-Druckern, USB-Speichermedien, Rührer, Waage, PC und anderen Geräten
  • SI Analytics-Geräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TitroLine7000 Grundgerät
Polypropylen
10 °C bis 40 °C
15,3 cm
Braune Glasflasche für Titrant, GL45- und S40-Flaschenadapter, Schläuche, Abtropfrohr und Titrationsspitze. Mit pH-Kombinationselektrode IL-pHT-A120MF-DIN-N und Pufferset
TL 7000-M2/20
45 cm
29,6 cm
Dokumentation
Product Guides
Name des Produkts
SI Analytics TITROLINE 7000 STIIRER + UNIT 20ML + ELECTRODE . > Breite (metrisch): 15.3 cm