Learn More
Titandraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, hart, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15466955
Zum Warenkorb hinzufügen
Titandraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, hart, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15466955
25 cm
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Artikelnummer. 15466955
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045485.BU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Specifications
Chemischer Name oder Material Titanium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.54g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX29K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number045485.BY,045485.BU,045485.CC
ChargennummerM13J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number045485.BY,045485.BU,045485.CC,045488.03
ChargennummerU25I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog Number045485.BY,045485.BU,045485.CC,045488.03
ChargennummerN22I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number045485.BY,045485.BU,045485.CC,045488.03
ChargennummerN13F017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045485.BY,045485.BU,045485.CC,045488.03
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Titandraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, hart, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >