Learn More
Titanstab, 6.4 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 11341529
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanstab, 6.4 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11341529
25 cm
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Artikelnummer. 11341529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014001.BU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 1.45 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray rod
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Stange, 6.4 mm (0.25 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM13J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
ChargennummerE25R014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
ChargennummerD03R040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
ChargennummerE19U030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
ChargennummerR16D013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Name des Produkts
Titanstab, 6.4 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals ™ >