Learn More
Titandraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, gebunden, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395848
Zum Warenkorb hinzufügen
Titandraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, gebunden, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395848
25 cm
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Artikelnummer. 11395848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010388.BU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 3.54 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver Gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU29F038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
ChargennummerM04H044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
ChargennummerJ20P29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
ChargennummerY15H080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
ChargennummerC20L23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Name des Produkts
Titandraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, gebunden, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >