Learn More
Titansilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12067-57-1 | Si3Ti5 | 323.59 g/mol
140.00 CHF - 578.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12067-57-1
Summenformel Si3Ti5
Molekulargewicht (g/mol) 323.59
MDL-Nummer MFCD01310208
InChI-Schlüssel GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
PubChem CID 6336553
IUPAC-Name Silizium; Titan
SMILES [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11362178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013087.18
50 g
140.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11372178
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013087.30
250 g
578.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as source, gate and drain contacts and local interconnections in CMOS integrated circuits. it is used in the C54 phase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-082-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Titansilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals