Learn More
Titansilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11362178
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titansilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362178
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11362178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013087.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12067-57-1 | Si3Ti5 | 323.59 g/mol
It is used as source, gate and drain contacts and local interconnections in CMOS integrated circuits. it is used in the C54 phase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12067-57-1
Summenformel Si3Ti5
Molekulargewicht (g/mol) 323.59
MDL-Nummer MFCD01310208
InChI-Schlüssel GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
PubChem CID 6336553
IUPAC-Name Silizium; Titan
SMILES [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium Silicide
Schmelzpunkt 2130°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 323.76
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF14Z049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number013087.18,013087.30
ChargennummerF14Z049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013087.18,013087.30
ChargennummerD19W002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013087.18,013087.30
ChargennummerA22M61 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013087.18,013087.30
ChargennummerB22T039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013087.18,013087.30
Name des Produkts
Titansilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >