Learn More
Titanstab, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321529
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanstab, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321529
4 x 25 cm
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Artikelnummer. 11321529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014000.CZ
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium rod
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 4 x 25 cm
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.36g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU16K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number014000.BU,014000.BQ,014000.CZ
ChargennummerW17K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number014000.BU,014000.BQ,014000.CZ
ChargennummerM31I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number014000.BU,014000.BQ,014000.CZ
ChargennummerT15F005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014000.BU,014000.BQ,014000.CZ
ChargennummerP17E008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014000.BU,014000.BQ,014000.CZ
Name des Produkts
Titanstab, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >