Learn More
Titanpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349248
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349248
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 x 1 kg
Artikelnummer. 11349248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042624.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 500 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Name des Produkts
Titanpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >