Learn More
Titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Nützlich für Photovoltaikanwendungen. Es spielt eine wichtige Rolle als Photokatalysator unter sichtbarer Lichtstrahlung. Behandelte Titanoxid-Nanoröhrchen spielen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Nano-Hydroxy-Apatit. Es wird auch als Katalysator verwendet.
125.00 CHF - 383.12 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12065-65-5 |
---|---|
Summenformel | Ti3O5 |
MDL-Nummer | MFCD00210650 |
Synonym | Trititanium pentoxide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11349057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039000.14 |
25 g |
125.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11339057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039000.22 |
100 g |
383.12 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nanocrystalline titanium oxide electrodes is useful for photo voltaic applications. It plays an important role as photocatalyst under visible light radiation. Treated titanium oxide nanotubes play a significant part in the development of nano-scale hydroxy apatite. It is too utilized as catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12065-65-5 | |
Ti3O5 | |
MFCD00210650 | |
Trititanium pentoxide |
Spezifikation
Titanium oxide | |
12065-65-5 | |
Ti3O5 | |
Trititanium pentoxide | |
99.9% | |
4.2 |
1800°C | |
3 bis 10 mm-Stücke | |
MFCD00210650 | |
Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali. | |
Kunststoffflasche | |
4.2 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen