Learn More
Titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349057
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349057
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11349057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039000.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Nützlich für Photovoltaikanwendungen. Es spielt eine wichtige Rolle als Photokatalysator unter sichtbarer Lichtstrahlung. Behandelte Titanoxid-Nanoröhrchen spielen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Nano-Hydroxy-Apatit. Es wird auch als Katalysator verwendet.
Nanocrystalline titanium oxide electrodes is useful for photo voltaic applications. It plays an important role as photocatalyst under visible light radiation. Treated titanium oxide nanotubes play a significant part in the development of nano-scale hydroxy apatite. It is too utilized as catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12065-65-5
Summenformel Ti3O5
MDL-Nummer MFCD00210650
Synonym Trititanium pentoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium oxide
Schmelzpunkt 1800°C
Physikalische Form 3 bis 10 mm-Stücke
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali.
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.2
Dichte 4.2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP24L053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number039000.14,039000.22
ChargennummerP20K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number039000.14,039000.22
ChargennummerX18I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number039000.14,039000.22
ChargennummerP28I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039000.14,039000.22
ChargennummerM09B011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039000.14,039000.22
Name des Produkts
Titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >