Learn More
Titannitrid, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382458
Zum Warenkorb hinzufügen
Titannitrid, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382458
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11382458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014510.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61.87 g/mol
Titanium nitride is a hard ceramic material used as a coating on titanium alloys, steel, carbide and aluminum components. It finds application in jewelry and high-performance ceramic materials due to its gold colored surface and in medical devices such as scalpel blades and orthopedic bone saw blades. Further, it is used as a conductive barrier in microelectronics and electrodes in bioelectronic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25583-20-4
Summenformel NTi
Molekulargewicht (g/mol) 61.87
MDL-Nummer MFCD00049596
InChI-Schlüssel NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade aMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 93091
IUPAC-Name Asanylidynetitan
SMILES N#[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium nitride
Schmelzpunkt 2950°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.7% (metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 61.91
Dichte 5.22
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number014510.A1,014510.30,014510.18
ChargennummerX10K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number014510.A1,014510.30,014510.18
ChargennummerN13K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog Number014510.A1,014510.30,014510.18
ChargennummerS27J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog Number014510.A1,014510,014510.30,014510.18
ChargennummerY21I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number014510.A1,014510.30,014510.18
Name des Produkts
Titannitrid, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >