Learn More
Titannitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344318
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titannitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344318
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11344318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041556.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61.87 g/mol
Titanium nitride is used as a processing agent in powder metallurgy and laboratory. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff. It is used as Use as primary and secondary intermediate. Artificial limbs; Barrier layer in contact and interconnect metallization; Biological materials cutting tools; Gate electrode in metal-oxide-semiconductor (MOS) transistors; Low-barrier Schottky diode; Optical devices in aggressive environments; Plastic molds; Prostheses; Wear-resistant coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25583-20-4
Summenformel NTi
Molekulargewicht (g/mol) 61.87
MDL-Nummer MFCD00049596
InChI-Schlüssel NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
PubChem CID 93091
IUPAC-Name Asanylidynetitan
SMILES N#[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium nitride
Schmelzpunkt 2950°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% metal basis
Löslichkeitsinformationen it is soluble in aqua regia on boiling.
Formelmasse 61.91
Dichte 5.22
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ28E016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2023 Catalog Number041556.18,041556.30,041556.A1
ChargennummerL12M01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number041556.18,041556.30,041556.A1
ChargennummerU23F014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041556.18,041556.30,041556.A1
ChargennummerH14R033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041556.18,041556.30,041556.A1
ChargennummerP25B026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041556.18,041556.30,041556.A1
Name des Produkts
Titannitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >