Learn More
Titannitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61.87 g/mol
98.40 CHF - 1030.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 25583-20-4 |
---|---|
Summenformel | NTi |
Molekulargewicht (g/mol) | 61.87 |
MDL-Nummer | MFCD00049596 |
InChI-Schlüssel | NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade aMehr anzeigen |
PubChem CID | 93091 |
IUPAC-Name | Asanylidynetitan |
SMILES | N#[Ti] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11344318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041556.18 |
50 g |
98.40 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11354318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041556.30 |
250 g |
316.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11364318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041556.A1 |
1 kg |
1030.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Titanium nitride is used as a processing agent in powder metallurgy and laboratory. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff. It is used as Use as primary and secondary intermediate. Artificial limbs; Barrier layer in contact and interconnect metallization; Biological materials cutting tools; Gate electrode in metal-oxide-semiconductor (MOS) transistors; Low-barrier Schottky diode; Optical devices in aggressive environments; Plastic molds; Prostheses; Wear-resistant coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
25583-20-4 | |
61.87 | |
NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N | |
93091 | |
N#[Ti] |
NTi | |
MFCD00049596 | |
titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade aMehr anzeigen | |
Asanylidynetitan |
Spezifikation
Titanium nitride | |
25583-20-4 | |
Pulver | |
NTi | |
titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a | |
NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N | |
Asanylidynetitan | |
93091 | |
5.22 |
2950°C | |
Gelb | |
99.5% metal basis | |
MFCD00049596 | |
it is soluble in aqua regia on boiling. | |
N#[Ti] | |
61.87 | |
61.91 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 247-117-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR2230000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen