Learn More
Titan(IV)isopropoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484694
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan(IV)isopropoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484694
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11484694
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13703.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.219 g/mol
Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Titan(IV)-Isopropoxid wird als Vorstufe in der Vorbereitung von Titan- und Barium-Strontium-Titanat-Dünnschichten verwendet. Nützlich in der Herstellung poröser Titanosilikate und potenzieller Ionenaustauschmaterialien zur Reinigung radioaktiver Abfälle. Es ist ein aktiver Bestandteil der Sharpless-Epoxidierung und beteiligt an der Synthese chiraler Epoxide. In der Kulinkovich-Reaktion ist es als Katalysator an der Vorbereitung von Cyclopropanen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in wasserfreiem Ethanol, Ether, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Reagiert mit Wasser zu Titandioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-68-9
Summenformel C12H28O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 284.219
MDL-Nummer MFCD00008871
InChI-Schlüssel VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC-Name Propan-2-olat; Titan(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) isopropoxide
Schmelzpunkt 16°C to 20°C
Dichte 0.955
Siedepunkt 232°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Strukturformel Ti[OCH(CH3)2]4
Brechungsindex 1.464
Menge 100 g
UN-Nummer UN2413
Beilstein 3679474
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9480
Löslichkeitsinformationen Soluble in anhydrous ethanol,ether,benzene and chloroform.
Formelmasse 284.23
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10249820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 ArtikelnummerA13703.0E,A13703.36,A13703.22
Chargennummer10225631 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 ArtikelnummerA13703.0E,A13703.36,A13703.22
Chargennummer10237358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA13703.0E,A13703.36,A13703.22
Chargennummer10237358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13703.0E,A13703.36,A13703.22
Chargennummer10147836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13703.0E,A13703.36,A13703.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetraisopropyl titanate
Name des Produkts
Titan(IV)isopropoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >