Learn More
Titan(IV)isopropoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Titan(IV)-Isopropoxid wird als Vorstufe in der Vorbereitung von Titan- und Barium-Strontium-Titanat-Dünnschichten verwendet. Nützlich in der Herstellung poröser Titanosilikate und potenzieller Ionenaustauschmaterialien zur Reinigung radioaktiver Abfälle. Es ist ein aktiver Bestandteil der Sharpless-Epoxidierung und beteiligt an der Synthese chiraler Epoxide. In der Kulinkovich-Reaktion ist es als Katalysator an der Vorbereitung von Cyclopropanen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in wasserfreiem Ethanol, Ether, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Reagiert mit Wasser zu Titandioxid.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium(IV) isopropoxide |
Schmelzpunkt | 16°C to 20°C |
Dichte | 0.955 |
Siedepunkt | 232°C |
Flammpunkt | 46°C (115°F) |
Strukturformel | Ti[OCH(CH3)2]4 |
Brechungsindex | 1.464 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2413 |
Beilstein | 3679474 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Titanium(IV) isopropoxide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetraisopropyl titanate