Learn More
Titan(III)-sulfat, 20 % in 1 bis 4%iger Schwefelsäure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10343-61-0 | O12S3Ti2 | 383.902 g/mol
79.00 CHF - 624.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10343-61-0 |
---|---|
Summenformel | O12S3Ti2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 383.902 |
MDL-Nummer | MFCD00036317 |
InChI-Schlüssel | SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 |
PubChem CID | 165866 |
IUPAC-Name | Titan(3+); Trisulfat |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11334617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039664.30 |
250 g |
79.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11324617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039664.A1 |
1 kg |
149.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11344617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039664.A7 |
5 kg |
624.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Titanium(III) sulfate is used in the manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products), fine chemicals, basic metals, including alloys, computer, electronic and optical products, electrical equipment. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10343-61-0 | |
383.902 | |
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H | |
165866 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] |
O12S3Ti2 | |
MFCD00036317 | |
titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 | |
Titan(3+); Trisulfat |
Spezifikation
Titanium(III) sulfate | |
Flüssigkeit | |
MFCD00036317 | |
14,9476 | |
Fully miscible with water. | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] | |
383.902 | |
383.38 | |
1.15 g/mL |
10343-61-0 | |
O12S3Ti2 | |
UN3264 | |
titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 | |
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H | |
Titan(3+); Trisulfat | |
165866 | |
20% in 1 to 4% sulfuric acid |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H350
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen