Learn More
Titan(III)-sulfat, 20 % in 1 bis 4%iger Schwefelsäure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324617
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan(III)-sulfat, 20 % in 1 bis 4%iger Schwefelsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324617
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11324617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039664.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10343-61-0 | O12S3Ti2 | 383.902 g/mol
Titanium(III) sulfate is used in the manufacture of bulk, large scale chemicals (including petroleum products), fine chemicals, basic metals, including alloys, computer, electronic and optical products, electrical equipment. It is also used as a biochemical for proteomics research. It is a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 10343-61-0
Summenformel O12S3Ti2
Molekulargewicht (g/mol) 383.902
MDL-Nummer MFCD00036317
InChI-Schlüssel SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
Synonym titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 165866
IUPAC-Name Titan(3+); Trisulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(III) sulfate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 kg
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,9476
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 383.38
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% in 1 to 4% sulfuric acid
Dichte 1.15 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ01H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039664.30,039664.A1,039664.A7
ChargennummerJ18P45 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039664.30,039664.A1,039664.A7
ChargennummerF10Z012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039664.30,039664.A1,039664.A7
Chargennummer61000705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039664.30,039664.A1,039664.A7
ChargennummerW20C040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039664.30,039664.A1,039664.A7
Name des Produkts
Titan(III)-sulfat, 20 % in 1 bis 4%iger Schwefelsäure, Thermo Scientific Chemicals >