Learn More
Titan(III)-chlorid, 20%ige (w/w) Lösung in 2 N-Salzsäure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7705-07-9 | Cl3Ti | 154.22 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 395620010
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Titanium(III) chloride | |
Violett | |
1 L | |
TiCl3 | |
15,9637 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3] | |
154.22 | |
∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis) | |
1.2000g/mL |
7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Flüssigkeit | |
Cl3Ti | |
MFCD00011266 | |
Titanous chloride | |
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K | |
titanium(3+) trichloride | |
154.26 | |
Kunststoffflasche |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0471528 | Analysenzertifikat | 09/05/2025 | 395622500,395620250,395620010 |
A0464609 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 395622500,395620250,395620010 |
A0462326 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 395622500,395620250,395620010 |
A0464609 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 395622500,395620250,395620010 |
A0463325 | Analysenzertifikat | 26/07/2024 | 395622500,395620250,395620010 |