Learn More
Titan(III)-chlorid, 20%ige (w/w) Lösung in 2 N-Salzsäure, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 395622500
112.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10453935
  • 112.56 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Titanium(III) chloride
Violett
250 mL
TiCl3
15,9637
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
154.22
∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
1.2000g/mL
7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Flüssigkeit
Cl3Ti
MFCD00011266
Titanous chloride
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
titanium(3+) trichloride
154.26
Kunststoffflasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid